Sample bottles, glass
Sample bottles, glass
100 ml, Flacon d'échantillonnage en verre, 100 ml, GL 45
N° de catalogue 300-0054
Fournisseur:   BURKLE
Sample bottles, glass
N° de catalogue 300-0054
Fournisseur:  BURKLE
Sample bottles, glass
Sample bottles, glass
100 ml, Flacon d'échantillonnage en verre, 100 ml, GL 45
Prix
SFr. 13.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Spécifications
  • Filetage:
    GL 45
  • Capacité:
    100 ml
  • Désignation:
    Flacon d'échantillonnage en verre, 100 ml
  • Seq:
    01