Dip slides
Total with Neutr/ Staph, 120
N° de catalogue LIOF53530
Fournisseur: LIOFILCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
- ISO 18593
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:120
- Désignation:Total with Neutr/ Staph