Dip slides
Dip slides
Total/Coliform + Neutr, 120
N° de catalogue LIOF53562
Fournisseur:   LIOFILCHEM
Dip slides
N° de catalogue LIOF53562
Fournisseur:  LIOFILCHEM
Numéro CAS:  
Dip slides
Dip slides
Total/Coliform + Neutr, 120
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 410.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 120 ST
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
  • ISO 18593
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    120
  • Désignation:
    Total/Coliform + Neutr
Spécifications