Papier filtre plissé standard renforcé, diamètre 70mm filtration moyenne rétention 7-10µm, 65g/m2, épaisseur 170µm 1 * 100 Pce
Catalog # PRATJ007106
Supplier: PRAT DUMAS
Papier filtre plissé standard renforcé, diamètre 70mm filtration moyenne rétention 7-10µm, 65g/m2, épaisseur 170µm 1 * 100 Pce
Catalog # PRATJ007106
Supplier: PRAT DUMAS
Frequently Bought Together
BAKTERIEN-VIREN-FILTER MIT INTEGRIERTEM 1 * 50 Pce
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS
Assemblage de filtration WHEATON® avec support en acier inoxydable et raccords de bouchon n° 5, 25 mm
Supplier: DWK Life Sciences
Quantitative filter papers, ashless grades, MN 640
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Filtres à membrane, type 184
Supplier: Sartorius
Papiers filtres qualitatifs
Supplier: Sartorius
Papier pour chromatographie en cellulose, Whatman™
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Membranes disques filtrantes en polyéthersulfone (PES) Supor®
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Filtres plissés MN 611 1/4 diamètre de 15cm paquet de 100 pièces 1 * 100 Pce
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Grade 113 qualitative filter papers, Whatman™
Supplier: Whatman products (Cytiva)
BOUCHON PERFORE SILICONE N8 1 * 5 Pce
Supplier: Merck
Grade 2 qualitative filter papers, Whatman™
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Accessories for WHEATON® Bottle Top Vacuum Filtration System
Supplier: DWK Life Sciences
Accessories for dialysis device, Float-A-Lyzer™
Supplier: Thermo Fisher Scientific