Pipette tips
With collar, 100 - 1000 µl, -, Bleu, Eppendorf, Nichiryo, Biohit, Brand, Gilson, Treff, Menarini, Bulk (10×1000)
Fournisseur: DELTALAB
Aller à
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
- Emballage:Bulk (10×1000)
- Stérile:-
- Volume:100 - 1000 µl
- Seq:15
- Style de pointe:With collar
- Couleur de pointe:Bleu
- Pour l'utilisation avec:Eppendorf, Nichiryo, Biohit, Brand, Gilson, Treff, Menarini