Buckets, Round
Buckets, Round
blanc, 9 L, 270 mm, 250 mm
N° de catalogue DELT19905
Fournisseur:   DELTALAB
Buckets, Round
N° de catalogue DELT19905
Fournisseur:  DELTALAB
Buckets, Round
blanc, 9 L, 270 mm, 250 mm
Prix
SFr. 23.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, white.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Moulded-in graduations
  • With spout
For industrial and laboratory applications. With red stainless metal handle. Very sturdy construction.
Spécifications
  • Capacité:
    9 L
  • Couleur:
    blanc
  • Hauteur:
    250 mm
  • Seq:
    01
  • Ø ext.:
    270 mm