Viscosity reference standards
Viscosity standard reference kit, 5×500 ml, Hydrocarbons, 1
N° de catalogue PERCN5316000
Fournisseur:   PerkinElmer
Viscosity reference standards
N° de catalogue PERCN5316000
Fournisseur:  PerkinElmer
Numéro CAS:  
Viscosity reference standards
Viscosity reference standards
Viscosity standard reference kit, 5×500 ml, Hydrocarbons, 1
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 1’260.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Viscosity standard reference kit, 5×500 ml
  • Type:
    Hydrocarbons
Spécifications