Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
Product Details & Documents
The SensoDirect 150 is designed for multi purpose operation and measures pH/Redox, dissolved oxygen and conductivity/TDS.
- Data logger function, results can be downloaded to a PC for further analysis
- Automatic calibration + buffer recognition
- Large LCD display, intuitive user interface, HOLD function
- Flip out stand for bench top use
- Rugged protective casing for field use and built-in electrode holder for safe storage
Typical applications include: Drinking water, cooling/boiler water, waste water, pool water, surface water, water treatment companies, industrial and governmental laboratories.
Informations de livraison: Supplied with batteries, pH electrode, temperature probe, pH buffer set 4,00 / 7,00, instruction manual, guarantee sheet and sturdy case.
The pH / Con set additionally includes a conductivity probe.
The pH / Oxi set additionally includes an oxygen sensor, electrolyte, and membrane heads.
The pH / Con / Oxi set additionally includes a conductivity probe, an oxygen sensor, electrolyte, and membrane heads.
Spécifications
- Désignation:SensoDirect 150, kit pH/Oxi, avec électrode pH, capteur d'oxygène et sonde de température
- Seq:03
- mV - Résolution:1
- Alimentation:4 batteries UM3 AA 1,5 V ou adaptateur CC 9 V
- Compensation de température:pH : automatique/manuel (0...+100 °C)
- Gamme de température:0...+60 °C
- Acquisition des données - Capacité:16000 jeux de données
- Précision - pH:±0,02 + 2 chiffres
- Modèle:SensoDirect 150
- Résolution de conductivité:0,1 µS (0 - 200,0 µS)
0,001 mS (0,2 - 2,000 mS)
0,01 mS (2 - 20,00 mS)
0,1 mS (20 - 200,00 mS) - mV - Gamme:± 1999
- Exactitude de la températue:± 0,8 °C
- Sorties:RS232
- Affichage:Grand écran LCD à réglage de contraste
- TDS - Gamme:0 - 132 ppm
132 - 1,320 ppm
1,320 - 13,200 ppm
13,200 - 132,000 ppm - Acquisition des données - Enregistrement:Automatic or manual
- pH - Étalonnage:Étalonnage en 3 points ; pH 7, pH 4 et pH 10
- Détermination dela température:0,1 °C
- pH - Gamme:0...14
- Précision de la conductivité:± 2 % F.S. + 1 digit
- Poids:0,39 kg (without protective covering)
- Oxygène dissous - saturation:0 - 100,0 %
- L×P×H:76×38×203 mm
- pH - Résolution:0,01
- OD Concentration:0 - 20,0 mg/L
- TDS - Précision:±2,0% + 1 chiffre
- Cat. No.:LOVI724220
- mV - Précision:±0,5% + 2 chiffres
- OD Précision:±0,4 mg/l ; ± 0,7%
- Oxygène dissous - Résolution:0,1 % / 0,1 mg/L
- Plage de conductivité:0 - 200,0 µS/cm
0,2 - 2,000 mS
2 - 20,00 mS
20 - 200,00 mS/cm - TDS - Résolution:0,1 ppm (0 - 132 ppm)
1 ppm (132 - 1,320 ppm)
10 ppm (1,320 - 13,200 ppm)
100 ppm (13,200 - 132,000 ppm) - Température de référence de conductivité:0 - 60 °C
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- LOVI724470Électrolyte de rechange pour capteur d'oxygèneConnexion Pour la disponibilité1 * 50 mL - SFr. 30.30
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- LOVI724460Membrane de rechange pour capteur d'oxygèneConnexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 49.60
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- LOVI724420Sonde de température PT1000, fournie avec un câble d'env. 1,5 mConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 71.60
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- LOVI724410Capteur d'oxygène, fourni avec un câble d'env. 4 mConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 284.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- LOVI724400Sonde de conductivité (Con/TDS), fournie avec un câble d'env. 1,2 mConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 117.00