Dispositifs Microsart® @filter
Dispositifs Microsart® @filter
Funnel dispenser, for contamination-free removal of individual, sterile Microsart® @filter units, -, -, -, -, - mm
Catalog # 516-0420
Supplier:   Sartorius
Dispositifs Microsart® @filter
Catalog # 516-0420
Supplier:  Sartorius
Dispositifs Microsart® @filter
Dispositifs Microsart® @filter
Funnel dispenser, for contamination-free removal of individual, sterile Microsart® @filter units, -, -, -, -, - mm
Price
SFr. 2’000.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces unités de filtration avec entonnoir et base en PP et membrane en nitrate de cellulose sont développé pour la détection et l'énumération de microorganismes dans les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les aliments, les boissons, l'eau et autres liquides. Tous les composants du système de filtration doivent répondre aux directives internationales telles que les normes USP, EP ou ISO.
  • Pas de résidu de liquide après la filtration, plus besoin de rincer
  • Fermeture Click-Fit, plus de risque de fuite
  • Adaptable sur Combisart®
  • Entonnoir transparent avec graduations
Le support Microsart® de 47 mm est l'accessoire parfait pour les rampes Combisart® et Microsart® Combi.jet en acier inoxydable existantes. Le distributeur d'entonnoirs Microsart® assure un retrait sécurisé des dispositifs uniques et stériles Microsart® @filter.
Capacité 100 ml : graduations à 20, 50 et 100 ml
Capacité 250 ml : graduations à 50, 100, 200 et 250 ml
Documents
Specifications
  • Ø:
    - mm
  • Type de membrane:
    -
  • Emballage:
    -
  • Taille de pore:
    -
  • Capacité:
    -
  • Désignation:
    Funnel dispenser, for contamination-free removal of individual, sterile Microsart® @filter units
  • Seq:
    01