Rod baffles | Avantor
Rod baffles
Rod baffles, 35×22×250 mm, 16 mm, 250 mm, 500 mm
Katalognr. COWIPC708.016.250
Anbieter:   COWIE
Rod baffles
Katalognr. COWIPC708.016.250
Anbieter:  COWIE
Rod baffles
Rod baffles
Rod baffles, 35×22×250 mm, 16 mm, 250 mm, 500 mm
Preis
SFr. 237.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rod baffles featuring a stainless steel core fully encapsulated in PTFE.
  • Used to increase agitation and to promote thorough mixing
  • Chemical resistant and non-contaminating
  • For assembly with corresponding compression fitting
Technische Daten
  • Désignation:
    Rod baffles, 35×22×250 mm
  • Longueur:
    500 mm
  • Ø axe:
    16 mm
  • Longueur axe:
    250 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..