Spatules
240 mm, 30 mm, blanc
N° de catalogue COWI043.240
Fournisseur: COWIE
Aller à
Product Details & Documents
Combinaison double spatule-raclette en PTFE, avec extrémités finement chanfreinées.
Documents
COWI043.240_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Couleur:blanc
- Longueur:240 mm
- Largeur de la lame:30 mm