Spatules
210 mm, 25 mm, blanc
COWI043.210
: COWIE
Combinaison double spatule-raclette en PTFE, avec extrémités finement chanfreinées.
- Couleur:blanc
- Longueur:210 mm
- Largeur de la lame:25 mm
Combinaison double spatule-raclette en PTFE, avec extrémités finement chanfreinées.