Spatules
Spatules
180 mm, 20 mm, blanc
N° de catalogue COWI043.180
Fournisseur:   COWIE
Spatules
N° de catalogue COWI043.180
Fournisseur:  COWIE
Spatules
Spatules
180 mm, 20 mm, blanc
Prix
26.30 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Combinaison double spatule-raclette en PTFE, avec extrémités finement chanfreinées.
Documents
Spécifications
  • Couleur:
    blanc
  • Longueur:
    180 mm
  • Largeur de la lame:
    20 mm