Spatules
150 mm, 18 mm, blanc
N° de catalogue COWI043.150
Fournisseur: COWIE
Aller à
Product Details & Documents
Combinaison double spatule-raclette en PTFE, avec extrémités finement chanfreinées.
Spécifications
- Couleur:blanc
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:18 mm