Spatules
120 mm, 12 mm, blanc
N° de catalogue COWI043.120
Fournisseur: COWIE
Aller à
Product Details & Documents
Combinaison double spatule-raclette en PTFE, avec extrémités finement chanfreinées.
Documents
COWI043.240_TDS_EN
Datasheet
Spécifications
- Couleur:blanc
- Longueur:120 mm
- Largeur de la lame:12 mm