Buckets
Buckets
naturel, 10,5 L, 286 mm, 283 mm
N° de catalogue HUEN941100
Fournisseur:   hünersdorff GmbH
Buckets
N° de catalogue HUEN941100
Fournisseur:  hünersdorff GmbH
Buckets
Buckets
naturel, 10,5 L, 286 mm, 283 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
  • Spouted buckets for safe handling
  • Embossed scale and plastic handle
  • Food-safe
For industrial and laboratory applications.
Spécifications
  • Capacité:
    10,5 L
  • Couleur:
    naturel
  • Hauteur:
    283 mm
  • Seq:
    01
  • Ø:
    286 mm