Aéromètres
Aéromètres
Hydrometer, 0,900 − 1,000 g/ml, 0,002  g/ml, 245 mm
N° de catalogue NEUB3910-09
Aéromètres
N° de catalogue NEUB3910-09
Aéromètres
Hydrometer, 0,900 − 1,000 g/ml, 0,002  g/ml, 245 mm
Prix
SFr. 103.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Both hydrometers (aerometers) are designed for the determination of density by the Archimede's principle.
Certifications: DIN 12791
Spécifications
  • Désignation:
    Hydrometer
  • Longueur:
    245 mm
  • Division:
    0,002  g/ml
  • Plage de mesure:
    0,900 − 1,000 g/ml