Chairs
ESD chair, with step, synchronous mechanism with weight regulation, with volume conductive plastic seat and five-legged base frame, 580 - 850 mm, Glides
N° de catalogue BIMO9821E-1100
Fournisseur: bimos
Aller à
Product Details & Documents
These work chairs are user-friendly and ensures flexible sitting at workstations in production. The work chair has a large selection of mechanisms and is equipped as standard with seat and back shells made of sturdy plastic.
- The comfortable change pads are available in different surfaces and colours
- Features exchangeable upholstery elements
- Permanent contact backrest, backrest height adjustment and steel base
Documents
Bimos Neon New Generation Workplace Chairs
Product Literature
Spécifications
- Désignation:ESD chair, with step, synchronous mechanism with weight regulation, with volume conductive plastic seat and five-legged base frame
- Hauteur:580 - 850 mm
- Seq:18
- Roulettes ou patins:Glides
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIMO9875-6802Upholstery, replaceable, duotec fabric, blueConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 139.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIMO9865-2001Upholstery, replaceable, integral foam, blueConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 139.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIMO9875-6801Upholstery, replaceable, duotec fabric, blackConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 139.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIMO9875E-9811Upholstery, replaceable, duotec ESD fabric, greyConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 158.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIMO9875E-9802Upholstery, replaceable, duotec ESD fabric, blueConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 158.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIMO9875E-9801Upholstery, replaceable, duotec ESD fabric, blackConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 158.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIMO9875E-9803Upholstery, replaceable, duotec ESD fabric, redConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 158.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIMO9875E-2571Upholstery, replaceable, skai ESD synthetic leather, blackConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 158.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIMO9865E-2000Upholstery, replaceable, integral foam, blackConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 158.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIMO9875-6902Upholstery, replaceable, stamskin top synthetic leather, blueConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 139.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIMO9875-2571Upholstery, replaceable, stamskin top synthetic leather, blackConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 139.00