Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Soie de porc, 105 mm, 26 mm, Fil, 230 mm
N° de catalogue REIT12240301
Fournisseur: REITENSPIESS BUERSTEN
Aller à
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Spécifications
- Matériau des poils:Soie de porc
- Ø tête de la brosse:26 mm
- Handle material:Fil
- Désignation:Test tube brush, with fallow bristles
- Seq:20
- Longueur totale:230 mm
- Longueur tête de la brosse:105 mm