Pipettes Pasteur, pointe fine Samco™
Avec pointe fine étendue et petite ampoule, 1,5 ml, 50, 1 ml, 3 mm, 104 mm, +, 20/sachet, 500/paquet
N° de catalogue SAMC231-20S
Fournisseur: SAMCO
Pipettes Pasteur, pointe fine Samco™
N° de catalogue SAMC231-20S
Fournisseur: SAMCO
Aller à
Product Details & Documents
Ces pipettes aux pointes fines et aux ampoules intégrées sont idéales pour une distribution précise de petites gouttes dans des conteneurs de petits volumes.
- Fabriquées en PE incassable, non toxique
- La surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines précieuses due à la liaison
- Possibilité de procéder à une congélation dans l'azote liquide ou à un scellement thermique à des fins de stockage
- Parfaites pour enlever des couches de cellules et séparer des échantillons de sang
Documents
Spécifications
- Ø ext.:3 mm
- Emballage:20/sachet, 500/paquet
- Stérile:+
- Capacité:1,5 ml
- Désignation:Avec pointe fine étendue et petite ampoule
- Longueur:104 mm
- Seq:02
- Gouttes par ml:50
- Volume d'aspiration:1 ml
- Cat. No.:SAMC231-20S
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact