Capillary tubes
75 mm, 2 mm, 1,6
N° de catalogue HILG1422037
Fournisseur: HILGENBERG
Aller à
Product Details & Documents
Borosilicate glass, ends cut, with filament.
Spécifications
- Ø ext.:2 mm
- Ø int.:1,6
- Longueur:75 mm
- Seq:06