Capillary tubes
75 mm, 1,2 mm, 0,69 mm
N° de catalogue HILG1409255
Fournisseur: HILGENBERG
Aller à
Product Details & Documents
Borosilicate glass, ends cut, with filament.
Spécifications
- Ø ext.:1,2 mm
- Ø int.:0,69 mm
- Longueur:75 mm
- Seq:05