Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
50 ml, 0,1 ml, 790 mm, 0,05 ± ml
N° de catalogue 612-7172
Fournisseur:   Brand
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
N° de catalogue 612-7172
Fournisseur:  Brand
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
50 ml, 0,1 ml, 790 mm, 0,05 ± ml
Prix
SFr. 173.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3 bottle, class AS, DE-M marking.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe
  • Detachable stopcock
 : DIN EN ISO 385
 : Please order burette clamps, supports and rubber bellows separately.
 : Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle
Documents
Spécifications
  • Capacité:
    50 ml
  • Longueur:
    790 mm
  • Division:
    0,1 ml
  • Tolérance:
    0,05 ± ml
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRND23400
    Poire en caoutchouc à soufflet simple, de couleur orange, avec soupape et tuyaux
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 19.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Disponibilité
    Prix
  • BRND23728
    Bases pour flacons
    1000 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 9.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRND11525
    Tube de remplissage de rechange pour toutes les burettes automatiques compactes, PVC
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 5.50
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Disponibilité
    Prix
  • BRND23725
    Bases pour flacons
    500 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 8.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • BRND23875
    Tête de pompe, transparente, NS 29/32, longueur de 185 mm, Ø ext. de buse de 7 mm, Boro 3.3
    185 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 50.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRND11510
    Embout de burette de rechange en verre borosilicaté 3.3 transparent, pour burettes compactes et burettes compactes automatiques de 10 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 7.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRND11805
    Robinet de burette de rechange en PTFE
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 56.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRND11512
    Embout de burette de rechange en verre borosilicaté 3.3 transparent, pour burettes compactes et burettes compactes automatiques de 50 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 7.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Division
    Disponibilité
    Prix
  • BRND23838
    Corps de burette de rechange en verre AR-Glas®
    50 ml
    0,1 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 62.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRND11511
    Embout de burette de rechange en verre borosilicaté 3.3 transparent, pour burettes compactes et burettes compactes automatiques de 25 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 7.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Division
    Disponibilité
    Prix
  • BRND23833
    Corps de burette de rechange en verre AR-Glas®
    10 ml
    0,05 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 62.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Division
    Disponibilité
    Prix
  • BRND23836
    Corps de burette de rechange en verre AR-Glas®
    25 ml
    0,1 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 62.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Disponibilité
    Prix
  • BRND129055
    Flacon réservoir en PE-BD, GL 25
    500 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 5.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Disponibilité
    Prix
  • BRND129060
    Flacon réservoir en PE-BD, GL 28
    1000 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 9.00