Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
25 ml, 0,05 ml, 785 mm, 0,03 ± ml
N° de catalogue 612-7171
Fournisseur: Brand
Aller à
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3 bottle, class AS, DE-M marking.
- Calibrated to deliver 'TD, Ex'
- Schellbach stripe
- Detachable stopcock
Zertifizierung: DIN EN ISO 385
Bestellinformationen: Please order burette clamps, supports and rubber bellows separately.
Lieferinformationen: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle
Dokumente
Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Produktliteratur
Spécifications
- Capacité:25 ml
- Longueur:785 mm
- Division:0,05 ml
- Tolérance:0,03 ± ml
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BRND23400Poire en caoutchouc à soufflet simple, de couleur orange, avec soupape et tuyauxConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 19.90
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BRND11525Tube de remplissage de rechange pour toutes les burettes automatiques compactes, PVCConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 5.50
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurDisponibilitéPrix
- BRND23875Tête de pompe, transparente, NS 29/32, longueur de 185 mm, Ø ext. de buse de 7 mm, Boro 3.3185 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 50.70
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BRND11510Embout de burette de rechange en verre borosilicaté 3.3 transparent, pour burettes compactes et burettes compactes automatiques de 10 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 7.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BRND11805Robinet de burette de rechange en PTFEConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 56.90
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BRND11512Embout de burette de rechange en verre borosilicaté 3.3 transparent, pour burettes compactes et burettes compactes automatiques de 50 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 7.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéDivisionDisponibilitéPrix
- BRND23838Corps de burette de rechange en verre AR-Glas®50 ml0,1 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 62.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BRND11511Embout de burette de rechange en verre borosilicaté 3.3 transparent, pour burettes compactes et burettes compactes automatiques de 25 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 7.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéDivisionDisponibilitéPrix
- BRND23833Corps de burette de rechange en verre AR-Glas®10 ml0,05 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 62.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéDivisionDisponibilitéPrix
- BRND23836Corps de burette de rechange en verre AR-Glas®25 ml0,1 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 62.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéDisponibilitéPrix
- BRND129055Flacon réservoir en PE-BD, GL 25500 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 5.10
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéDisponibilitéPrix
- BRND129060Flacon réservoir en PE-BD, GL 281000 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 9.00