Test tubes, Durham
Test tubes, Durham
0,5 ml, 25 mm, 7 mm, 0,7 mm
N° de catalogue MARI3700401
Fournisseur:   MARIENFELD
Test tubes, Durham
N° de catalogue MARI3700401
Fournisseur:  MARIENFELD
Test tubes, Durham
Test tubes, Durham
0,5 ml, 25 mm, 7 mm, 0,7 mm
Prix
SFr. 335.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Spécifications
  • Ø ext.:
    7 mm
  • Épaisseur de paroi:
    0,7 mm
  • Capacité:
    0,5 ml
  • Longueur:
    25 mm