0,00 SFr.
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Fiole jaugée 20ml L classe A DE-M, en verre brun borosilicaté 3.3 - RN 12/21 bouchon en PE - tolérance ± 0.04ml - trait de jauge blanc 1 * 2 Pce
HIRS2640166
:
HIRSCHMANN
Fiole jaugée 20ml L classe A DE-M, en verre brun borosilicaté 3.3 - RN 12/21 bouchon en PE - tolérance ± 0.04ml - trait de jauge blanc 1 * 2 Pce
HIRS2640166
:
HIRSCHMANN
Frequently Bought Together
VWR®, Measuring Flasks With Single Certificate
: VWR Collection
VWR® Measuring Cylinders, Low Form, Class B, Borosilicate Glass
: VWR Collection
VWR®, Pipettes jaugées, un trait de jauge, classe AS
: VWR Collection
VWR®, Fioles jaugées, classe A, verre, transparent, bouchon en plastique NS
: VWR Collection
VWR®, Pipettes graduées, type 3, classe AS
: VWR Collection
VWR®, Mixing Measuring Cylinders, Tall Form, Class A
: VWR Collection
VWR®, Burettes à robinet droit
: VWR Collection
VWR®, Pipettes jaugées, deux traits de jauge, classe AS
: VWR Collection
Pipettes jaugées, BLAUBRAND®, un trait, classe AS
: Brand
VWR®, Éprouvettes de mesure, forme haute, classe A, verre borosilicaté
: VWR Collection
Systèmes de fermeture brevetés pour butyromètres
: GERBER FUNKE
Fiole jaugée 20ml L classe A DE-M, en verre brun borosilicaté 3.3 - RN 12/21 bouchon en verre brun - tolérance ± 0.04ml - trait de jauge blanc 1 * 2 Pce
: HIRSCHMANN