Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Standard, 0,5 - 30 µl, +, -, 48,26 mm, Matrix™ SerialMate™, 20 racks, 96 each
N° de catalogue MATR5572
   Low Manufacturing Impact
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
N° de catalogue MATR5572
   Low Manufacturing Impact
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Standard, 0,5 - 30 µl, +, -, 48,26 mm, Matrix™ SerialMate™, 20 racks, 96 each
Prix
SFr. 311.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.920 ST
Product Details & Documents
Pipette tips for use with the Matrix™ SerialMate™ pipetting station. Compatible with 96-well plates.
Spécifications
  • Emballage:
    20 racks, 96 each
  • Stérile:
    +
  • Volume:
    0,5 - 30 µl
  • Longueur:
    48,26 mm
  • Style de pointe:
    Standard
  • Pour l'utilisation avec:
    Matrix™ SerialMate™
  • Filtre:
    -
  • Cat. No.:
    MATR5572
  • Certification environnementale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact