Overflow volumetric flasks, class B
97 ml
  HECH42115024
Overflow volumetric flasks, class B
  HECH42115024
Overflow volumetric flasks, class B
Overflow volumetric flasks, class B
97 ml
SFr. 22.50
1 * 1 ST
DURAN® borosilicate glass 3.3.
  • Acid-proof and alkali-resistant markings
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
For water analysis.
  • Capacité:
    97 ml
  • Seq:
    04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..