Doublures de cuve HyPerforma™
Tank liners, with liner Ø 630 mm, 100 l
Catalog # HYCPSH30647.02
Supplier: THERMO BIOPROCESS DIVISION
Jump to:
Product Details & Documents
Les doublures de cuves sont irradiées gamma ; sacs ouverts à usage unique conçus pour s’adapter à des fûts cylindriques.
- La conception à soufflet assure un ajustement précis à la cuve
- Fabriqué en film CX3-9
- Pour mélangeur à usage unique HyPerforma™ DS 300
:
:
:
:
:
Specifications
- Désignation:Tank liners, with liner Ø 630 mm, 100 l
- Seq:06