Doublures de cuve HyPerforma™
Tank liners, with liner Ø 630 mm, 50 l
N° de catalogue HYCPSH30647.01
Fournisseur: THERMO BIOPROCESS DIVISION
Doublures de cuve HyPerforma™
N° de catalogue HYCPSH30647.01
Fournisseur: THERMO BIOPROCESS DIVISION
Aller à
Product Details & Documents
Les doublures de cuves sont irradiées gamma ; sacs ouverts à usage unique conçus pour s’adapter à des fûts cylindriques.
- La conception à soufflet assure un ajustement précis à la cuve
- Fabriqué en film CX3-9
- Pour mélangeur à usage unique HyPerforma™ DS 300
Certifications:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Emballage:
Attention:
Spécifications
- Désignation:Tank liners, with liner Ø 630 mm, 50 l
- Seq:04