Buffer solutions, colour coded, Fluka™
10,00, violet, 20 °C, Plastic bottle, 6×0,5 L, 3.000 mL
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
N° de catalogue 33668-6X500ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:3.000 mL
- Température de réference:20 °C
- Couleur:violet
- Info cdt:6×0,5 L
- Valeur pH:10,00
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..