Buffer solutions, colour coded, Fluka™
9,00, bleu, 20 °C, VOLPAK container, 5 L, 5 L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
N° de catalogue 33667-5L-VP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:VOLPAK container
- Cdt:5 L
- Température de réference:20 °C
- Couleur:bleu
- Info cdt:5 L
- Valeur pH:9,00