Buffer solutions, colour coded, Fluka™
7,00, vert, 20 °C, Plastic bottle, 6×1 L, 6 L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
N° de catalogue 33666-6X1L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:6 L
- Température de réference:20 °C
- Couleur:vert
- Info cdt:6×1 L
- Valeur pH:7,00