Buffer solutions, colour coded, Fluka™
4,00, rouge, 20 °C, Plastic bottle, 6×0,5 L, 3.000 mL
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
N° de catalogue 33665-6X500ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:3.000 mL
- Température de réference:20 °C
- Couleur:rouge
- Info cdt:6×0,5 L
- Valeur pH:4,00
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..