Bouchons, ERLENMEYER-CAP
rouge, 37-39 mm
N° de catalogue LUDI184115392
Fournisseur: LUDI
Aller à
Product Details & Documents
Aluminium, anodisés.
- Ressorts en acier chrome-nickel
- Les ressorts se serrent contre la paroi extérieure du récipient
- Autoclavable
Spécifications
- Pour:37-39 mm
- Couleur:rouge
- Seq:02