Microscopes inversés, AE 2000
Widefield eyepiece N-WF 15×/16 mm with diopter adjustment, 15×/16 mm
Catalog # 630-1456
Supplier: MOTIC
Jump to:
Product Details & Documents
Les microscopes AE2000 sont conçus pour des applications de culture cellulaire.
- Arrêt automatique après 15 minutes d'inutilisation
- Objectifs sans plomb conformes à la directive RoHs
- Conception robuste et faible encombrement
Pour la microbiologie, les laboratoires d'analyses, et les inspections de routine.
Ordering information: Special sets including microscope, application-specific accessories and three objectives (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) are available as well.
Delivery information: Additionnal phase contrast objectives are also available. LED modules can be ordered separately.
Documents
AE2000 CA_1207_EN
Product Literature
Specifications
- Grossissement:15×/16 mm
- Désignation:Widefield eyepiece N-WF 15×/16 mm with diopter adjustment
- Seq:201
- Cat. No.:630-1456
- Condenseur:0,30 N.A.
- Tourelle:4 positions
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- 630-15021× adaptateur de caméra à monture C (sans objectif)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 184.00
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- 630-1503Adaptateur de caméra 0,5× à monture C pour capteurs à puce ¹/₃ et ½"Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 212.00
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- 630-1500Surplatine amovible avec support pour microplaques, 128×86 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 941.00
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice