Accessoires
Porte en caoutchouc, G 7883, G 7893
Catalog # 141-0646
Jump to:
Discontinued
Product Details & Documents
- Pour paniers inférieurs et supérieurs
- Avec perforations de 7×7 mm
- En acier inoxydable
Specifications
- Désignation:Porte en caoutchouc
- Seq:11
- Pour:G 7883, G 7893
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..