Sodium hydroxyde solution 50% (p/p), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Jerrican, poly pail, 19 L
Fournisseur: Avantor
Sodium hydroxyde solution 50% (p/p), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
N° de catalogue 3727-07
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS: 1310-73-2
Aller à
Product Details & Documents
MPORTANT: Material will freeze if stored below 60°F (16°C).
Caution: IMPORTANT: Material will freeze if stored below 60°F (16°C). Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Synonymes: Caustic soda
- Numéro CAS:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Poids moléculaire:40 g/mol
- Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:9…10 °C
- Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-185-5
- UN:1824
- ADR:8,II
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotChemical Mining Supplies
Product Literature
spec_BAKR3727-03 spec_BAKR3727-09
Product specification
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:50 - 52%
- Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.:≤20
- Assay (NaOH) (by acidimetry):50 - 52 %
- Color (APHA):≤20
- Sodium Carbonate (Na₂CO₃):≤0.1 %
- Chloride (Cl):≤0.002 %
- Sulfate (SO₄):≤0.001 %
- Ammonium Hydroxide Precipitate:≤0.01 %
- Silica (SiO₂), For Information Only:≤5 ppm
- Heavy Metals (as Ag):≤0.001 %
- Potassium (K):≤0.01 %
- Nitrogen Compounds (as N):≤5 ppm
- Phosphate (PO₄):≤5 ppm
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤5 ppm
- Trace Impurities - Nickel (Ni):≤5.000 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Jerrican, poly pail
- Cdt:19 L