Scalpels
2, 150 mm, Scalpel, avec lame montée, jaune
N° de catalogue BOCH12641
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
These mounted scalpels feature a steel blade and a coloured handle made of impact resistant PS.
- Not sterile
- Blades are exchangeable
- Spare blades available (set of 10 pieces)
Spécifications
- Type:2
- Désignation:Scalpel, avec lame montée, jaune
- Longueur:150 mm