Scalpels
1, 150 mm, Scalpel, avec lame montée, bleu
BOCH12640
: BOCHEM
These mounted scalpels feature a steel blade and a coloured handle made of impact resistant PS.
- Not sterile
- Blades are exchangeable
- Spare blades available (set of 10 pieces)
- Type:1
- Désignation:Scalpel, avec lame montée, bleu
- Longueur:150 mm