Crimp Cap Sil/PTFE Septum,11mm zu 12 mm Vial, Rot, 100 Stk OMNILAB 0 1 * 100 ST
Référence BROW151266R
Fournisseur: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
Crimp Cap Sil/PTFE Septum,11mm zu 12 mm Vial, Rot, 100 Stk OMNILAB 0 1 * 100 ST
Référence BROW151266R
Fournisseur: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Plaques CCM et BPL, couches de gel de silice 60 non modifié, en verre
Fournisseur: Merck
Acétonitrile, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
Fournisseur: VWR Collection
Eau, LiChrosolv® pour la chromatographie, pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Short Thread Vials ND9
Fournisseur: VWR Collection
Éthanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Screw Neck Vials ND13
Fournisseur: VWR Collection
Propanol-2, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals