Snap Cap, 11mm, Yellow Silicone/PTFE Single Slit Septa, 100 Stk OMNILAB 0 1 * 100 ST
Référence BROW153338
Fournisseur: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
Snap Cap, 11mm, Yellow Silicone/PTFE Single Slit Septa, 100 Stk OMNILAB 0 1 * 100 ST
Référence BROW153338
Fournisseur: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Short Thread Vials ND9
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Screw Neck Headspace Vials ND18
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Screw Neck Vials ND13
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, bouchons à sertir pour flacons à col à sertir ND11
Fournisseur: VWR Collection
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Manual Crimper and Decapper
Fournisseur: VWR Collection
Plaques CCM et BPL, couches de gel de silice 60 non modifié, en verre
Fournisseur: Merck
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Air valves for safetycaps generation 2.0
Fournisseur: S.C.A.T.
Exhaust filters, V3.0
Fournisseur: S.C.A.T.
Combitips® advanced Eppendorf Quality Positive Displacement Pipette Tips
Fournisseur: EPPENDORF
VWR®, Snap Cap Vials
Fournisseur: VWR Collection