Snap Caps mit Rubber/PTFE Septum, rot, zu 12x32mm Vial OMNILAB 0 1 * 100 ST
Référence BROW153326
Snap Caps mit Rubber/PTFE Septum, rot, zu 12x32mm Vial OMNILAB 0 1 * 100 ST
Référence BROW153326
Frequently Bought Together
Rubans adhésifs, thermorésistants
: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
: VWR Collection
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
: VWR Collection
VWR®, Short Thread Vials ND9
: VWR Collection
Avantor SterilEnz®-II/AT: pre-gasketed sanitary fittings for single-use systems
: Avantor Fluid Handling