Plateaux à usage général
60 l, 600×400×300 mm
  CORAG179721
Plateaux à usage général
  CORAG179721
Plateaux à usage général
60 l, 600×400×300 mm
SFr. 88.70
1 * 1 ST
Plateaux, en PE-HD, idéaux pour lever la pâte et utilisés pour le stockage.
  • Qualité et durabilité élevées
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à des températures pouvant aller de –40 à +90 °C
  • l×p×h ext.:
    600×400×300 mm
  • Capacité:
    60 l
  • Seq:
    04