Plateaux à usage général
25 l, 600×400×135 mm
CORAG179521
Plateaux, en PE-HD, idéaux pour lever la pâte et utilisés pour le stockage.
- Qualité et durabilité élevées
- Bonne résistance chimique
- Résistance à des températures pouvant aller de –40 à +90 °C
- l×p×h ext.:600×400×135 mm
- Capacité:25 l
- Seq:02