Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Appareil de mesure pH/conductivité de paillasse 3540, UE prise
N° de catalogue JENW79000-58
Fournisseur:   Cole-Parmer
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
N° de catalogue JENW79000-58
Fournisseur:  Cole-Parmer
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Appareil de mesure pH/conductivité de paillasse 3540, UE prise
Prix
SFr. 1’740.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal for use in all laboratories where pH and conductivity analyses are required.
  • Simultaneous display of pH and conductivity
  • Two independent channels to prevent interference between probes
  • Additional modes for resistivity, salinity, TDS and mV
  • Data logger with auto save/print options
  • Storage of up to 500 readings (250 for each mode)
Informations de commande: Supplied with glass combination pH electrode 662-0343, glass conductivity probe (K=1, 663-0005), electrode stand and holder, ATC probe 662-0338, BNC shorting plug, pH buffers and power supply.
Spécifications
  • Désignation:
    Appareil de mesure pH/conductivité de paillasse 3540, UE prise
  • mV - Résolution:
    0,1
  • Compensation de température:
    ATC et manuel, 0...+100 °C
  • Gamme de température:
    –10...+105 °C
  • Acquisition des données - Capacité:
    Jusqu'à 500 mesures (250 pour chaque mode)
  • Précision - pH:
    ±0,003
  • Modèle:
    3540
  • Résolution de conductivité:
    0,01 µS à 1 mS
  • mV - Gamme:
    ±1999,9
  • Exactitude de la températue:
    ±0,5 °C
  • Sorties:
    Interface analogique, RS232 et IrDA
  • Connexions:
    BNC (pH) et DIN 7 broches (conductivité)
  • Affichage:
    Ecran LCD rétroéclairé 1/8 VGA
  • pH - Étalonnage:
    Automatique, 1, 2 ou 3 points
    Reconnaissance automatique des tampons : Jenway, NIST, DIN et JIS
  • Détermination dela température:
    0,1 °C
  • Conformités:
    BPL
  • pH - Gamme:
    –2,000...+20,000
  • Précision de la conductivité:
    ±0,5% ±2 chiffres
  • Poids:
    0,850 kg
  • L×P×H:
    210×250×55 mm
  • pH - Résolution:
    0,001 / 0,01 / 0,1 sélectionnables
  • Constante de cellule de conductivité:
    0,010 - 19,999 cm⁻¹
  • Cat. No.:
    JENW79000-58
  • mV - Précision:
    ±0,2
  • Étalonnage de conductivité:
    Automatique, 1, 2 ou 3 points
    Reconnaissance automatique des étalons : 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (avec modification manuelle)
  • Plage de conductivité:
    Sélection automatique de 0,01 µS à 1999 mS/cm