Pipettes de transfert
Ungraduated, 3,0 ml, 30 µl, 155 mm, +, Bulk
N° de catalogue RATI2655151
Fournisseur:   RATIOLAB
Pipettes de transfert
N° de catalogue RATI2655151
Fournisseur:  RATIOLAB
Pipettes de transfert
Pipettes de transfert
Ungraduated, 3,0 ml, 30 µl, 155 mm, +, Bulk
Prix
SFr. 90.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
En PE, à usage unique
  • Poire élastique souple
  • Incassables, diminution des risques de blessures par rapport au verre
  • Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
  • Pipettes graduées en relief bien visible
  • Stérilisation au gaz et emballage individuel
  • Adaptées au contact alimentaire
Spécifications
  • Emballage:
    Bulk
  • Stérile:
    +
  • Capacité:
    3,0 ml
  • Désignation:
    Ungraduated
  • Longueur:
    155 mm
  • Seq:
    14
  • Volume goutte:
    30 µl