Microplaques, 96 puits
Plaque 96 puits, translucide, 96, -
N° de catalogue RATI6018121
Fournisseur: RATIOLAB
Aller à
Product Details & Documents
Documents
RATI6018211_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Nb de puits:96
- Stérile:-
- Couleur:translucide
- Désignation:Plaque 96 puits
- Cat. No.:RATI6018121
- Profil de puits:Fond en U
- Modèle:Microplaques de test, volume ∼300 μl