Sacs pour risque biologique
Sacs pour risque biologique
Disposable waste bags, with indicator field, PP, 22 L, 500 pièces/paquet, 780×400 mm
N° de catalogue RATI7002150
Fournisseur:   RATIOLAB
Sacs pour risque biologique
N° de catalogue RATI7002150
Fournisseur:  RATIOLAB
Sacs pour risque biologique
Sacs pour risque biologique
Disposable waste bags, with indicator field, PP, 22 L, 500 pièces/paquet, 780×400 mm
Prix
451.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Ces sacs jetables pour déchets sont fabriqués à partir d’un film PP robuste avec une large soudure au fond. Conçu pour la stérilisation et l'élimination de la verrerie de laboratoire dangereuse et contaminée.
  • Indicateur blanc rectangulaire : il devient foncé après autoclavage. Les sachets ne doivent pas être complètement fermés pendant l'autoclavage.
Disponibles avec autocollant biohazard et marquage de sécurité en anglais, allemand, français et espagnol.
Certifications:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Emballage:
Attention:
Spécifications
  • Emballage:
    500 pièces/paquet
  • Capacité:
    22 L
  • Désignation:
    Disposable waste bags, with indicator field
  • L×l:
    780×400 mm
  • Matière:
    PP
  • Seq:
    02