Phosphate buffer solution, pH 7,2 ( 25 °C), Fluka™
Phosphate buffer solution, pH 7,2 ( 25 °C), Fluka™
Phosphate buffer solution, 7,20, ±0,04, Plastic Bottle, 2 L
N° de catalogue 319252-2L
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
Phosphate buffer solution, pH 7,2 ( 25 °C), Fluka™
N° de catalogue 319252-2L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Phosphate buffer solution, pH 7,2 ( 25 °C), Fluka™
Phosphate buffer solution, 7,20, ±0,04, Plastic Bottle, 2 L
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 126.03
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 L
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic Bottle
  • Cdt:
    2 L
  • Désignation:
    Phosphate buffer solution
  • Précision du pH:
    ±0,04
  • Valeur pH:
    7,20
  • Cat. No.:
    319252-2L